2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5412-1G OR5412-25G OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA 22 EUR
APOSOR5412-1G APOSOR5412-25G APOSOR5412-5G
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
2-Acetyl-4-bromothiophene
Formule: C₆H₅BrOS
Kookpunt: 68…70 °C/0,2mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01566552
CAS nummer: 7209-11-2