1-Chloor-4-nitrobenzeen 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR5413-1KG
OR5413-250G
OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA
84.7
EUR
APOSOR5413-1KG
APOSOR5413-250G
APOSOR5413-5KG
1-Chloor-4-nitrobenzeen 98+%
1-Chloor-4-nitrobenzeen
Formule:
C₆H₄ClNO₂ Kookpunt: 242 °C Smeltpunt: 80…83 °C Dichtheid: 1,298 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007285 CAS nummer: 100-00-5 UN: 1578 ADR: 6.1,II |