Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5415-100G OR5415-25G
APOSOR5415-100GEA 81.8 EUR
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Formule: C₃H₉NO₃S
MW: 139.17 g/mol
Smeltpunt: 232 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012421
CAS nummer: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8 II