4-Chloro-3-nitroanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 48.3 EUR
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
4-Chloro-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 41…45 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007077
CAS nummer: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1