4-Bromo-3-chloroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 14.8 EUR
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
4-Bromo-3-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070742
CAS nummer: 50638-46-5