4-Bromo-2-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 43.8 EUR
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
MW: 297.92 g/mol
Smeltpunt: 69…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093764
CAS nummer: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III