3-Iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5426-25G OR5426-100G OR5426-5G OR5426-1G
APOSOR5426-25GEA 110 EUR
APOSOR5426-25G APOSOR5426-100G APOSOR5426-5G APOSOR5426-1G
3-Iodophenol 97%
3-Iodophenol
Formule: C₆H₅IO
Kookpunt: 190 °C/97,5mmHg
Smeltpunt: 42…44 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00002261
CAS nummer: 626-02-8
EINECS: 210-923-2