3-Iodo-p-anisidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Iodo-4-methoxyaniline
OR5428-1G OR5428-25G OR5428-5G
APOSOR5428-1GEA 23.4 EUR
APOSOR5428-1G APOSOR5428-25G APOSOR5428-5G
3-Iodo-p-anisidine
3-Iodo-p-anisidine
Formule: C₇H₈INO
Smeltpunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06656566
CAS nummer: 74587-12-5