5-Nitro-2-furonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 36.6 EUR
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrile 97%
5-Nitro-2-furonitrile
Formule: C₅H₂N₂O₃
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082647
CAS nummer: 59-82-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III