Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54324-1G OR54324-500MG
APOSOR54324-1GEA 323 EUR
APOSOR54324-1G APOSOR54324-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-iodobenzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₄INO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12827829
CAS nummer: 1186405-03-7