Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54325-1G OR54325-500MG
APOSOR54325-1GEA 340 EUR
APOSOR54325-1G APOSOR54325-500MG
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Methyl-4-amino-3-(benzyloxy)-5-bromobenzenecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827830
CAS nummer: 881909-58-6