2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-3-hydroxy-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]pyridine
OR54328-1G OR54328-500MG
APOSOR54328-1GEA 426 EUR
APOSOR54328-1G APOSOR54328-500MG
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
2-Chloro-6-methoxy-4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-3-pyridinol
Formule: C₁₁H₁₄ClNO₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827784
CAS nummer: 208519-38-4