2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54329-1G OR54329-250MG
APOSOR54329-1GEA 132 EUR
APOSOR54329-1G APOSOR54329-250MG
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00663817
CAS nummer: 35969-51-8