2,4-Dimethylimidazool 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54335-5G OR54335-100G OR54335-25G
APOSOR54335-5GEA 22 EUR
APOSOR54335-5G APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G
2,4-Dimethylimidazool 98%
2,4-Dimethylimidazool
Formule: C₅H₈N₂
MW: 96.13 g/mol
Kookpunt: 266 °C/733mmHg
Smeltpunt: 84…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022365
CAS nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8 III