N-Boc-D-alaninol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Boc-D-Alaninol, (R)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR54336-100G OR54336-25G OR54336-5G
APOSOR54336-100GEA 111 EUR
APOSOR54336-100G APOSOR54336-25G APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175.2 g/mol
Smeltpunt: 56…61 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00235912
CAS nummer: 106391-86-0