2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 54.1 EUR
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(Bromomethyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Kookpunt: 80…82 °C/27mmHg
Dichtheid: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003214
CAS nummer: 4360-63-8