6-Methyl-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54339-1G OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA 22 EUR
APOSOR54339-1G APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazole 97%
6-Methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781625
CAS nummer: 698-24-8