(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54340-100G OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA 395 EUR
APOSOR54340-100G APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₄Cl₂N₂
Smeltpunt: 249…251 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044501
CAS nummer: 477600-68-3