(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Aminomethyl)-3-chloropyrazine dihydrochloride
OR54357-1G OR54357-500MG
APOSOR54357-1GEA 74.7 EUR
APOSOR54357-1G APOSOR54357-500MG
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Formule: C₅H₈Cl₃N₃
MW: 216.5 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07644629
CAS nummer: 867165-53-5