2',6'-Dichloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,6-Dichlorophenyl)ethanone
OR5436-1G OR5436-25G OR5436-5G OR5436-10G
APOSOR5436-1GEA 22 EUR
APOSOR5436-1G APOSOR5436-25G APOSOR5436-5G APOSOR5436-10G
2',6'-Dichloroacetophenone
2',6'-Dichloroacetophenone
Formule: C₈H₆Cl₂O
Kookpunt: 176…180 °C/83mmHg
Smeltpunt: 37…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016339
CAS nummer: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7