2-Methylene-1,3-propanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54371-25G OR54371-5G
APOSOR54371-25GEA 95.1 EUR
APOSOR54371-25G APOSOR54371-5G
2-Methylene-1,3-propanediol 95%
2-Methylene-1,3-propanediol
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 93…95 °C/2mmHg
Dichtheid: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075162
CAS nummer: 3513-81-3
EINECS: 222-516-7