3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54373-1G OR54373-250MG OR54373-5G
APOSOR54373-1GEA 228 EUR
APOSOR54373-1G APOSOR54373-250MG APOSOR54373-5G
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
3-(Benzyloxy)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD08060975
CAS nummer: 420137-14-0