4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54379-1G OR54379-5G
APOSOR54379-1GEA 198 EUR
APOSOR54379-1G APOSOR54379-5G
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
4-(Pyrrolidin-3-yl)morpholine
Formule: C₈H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06740352
CAS nummer: 53617-37-1
UN: 2735
ADR: 8,III