Methyl-o-toluate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5438-100G OR5438-25G OR5438-500G
APOSOR5438-100GEA 36.6 EUR
APOSOR5438-100G APOSOR5438-25G APOSOR5438-500G
Methyl-o-toluate 98%
Methyl-o-toluate
Formule: C₉H₁₀O₂
Kookpunt: 207…208 °C
Dichtheid: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008428
CAS nummer: 89-71-4
EINECS: 201-932-2