(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 61.4 EUR
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212.29 g/mol
Smeltpunt: 80…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082751
CAS nummer: 29841-69-8