2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54382-1G OR54382-5G
APOSOR54382-1GEA 52.6 EUR
APOSOR54382-1G APOSOR54382-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₄
Smeltpunt: 223…225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016592
CAS nummer: 35094-87-2