3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 84.7 EUR
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀O₂
Kookpunt: 154…159 °C/13mmHg
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004649
CAS nummer: 626-18-6
EINECS: 210-934-2