Octenidine dihydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
OR54413-100G OR54413-25G OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA 723 EUR
APOSOR54413-100G APOSOR54413-25G APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Formule: C₃₆H₆₂N₄
Smeltpunt: 214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01938808
CAS nummer: 70775-75-6