Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
OR54417-1KG OR54417-100G OR54417-500G
APOSOR54417-1KGEA 109 EUR
APOSOR54417-1KG APOSOR54417-100G APOSOR54417-500G
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate, Technical Grade
Bis(8-hydroxyquinolinium)sulphate monohydrate
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
MW: 388.4 g/mol
Smeltpunt: 175…179 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149610
CAS nummer: 207386-91-2