2-Thiopheneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiophen-2-ylboronic acid, Thiophene-2-boronic acid, 2-Thienylboronic acid
OR5442-25G OR5442-5G
APOSOR5442-25GEA 30.8 EUR
APOSOR5442-25G APOSOR5442-5G
2-Thiopheneboronic acid
2-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
Smeltpunt: 128…131 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151850
CAS nummer: 6165-68-0