4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Amino-4,6-dichlorotriazine
OR54429-10G OR54429-25G OR54429-5G OR54429-1G
APOSOR54429-10GEA 0 EUR
APOSOR54429-10G APOSOR54429-25G APOSOR54429-5G APOSOR54429-1G
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine 95%
4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₃H₂Cl₂N₄
MW: 164.9808 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078331
CAS nummer: 933-20-0