4-(Methylthio)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
OR5443-25G OR5443-500MG OR5443-5G
APOSOR5443-25GEA 61.4 EUR
APOSOR5443-25G APOSOR5443-500MG APOSOR5443-5G
4-(Methylthio)phenylboronic acid
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168.02 g/mol
Smeltpunt: 210…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00093410
CAS nummer: 98546-51-1