3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 26.3 EUR
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formule: C₅H₈BNO₃
MW: 140.93 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02677945
CAS nummer: 16114-47-9