Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 55.5 EUR
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Formule: C₁₄H₁₀O₃
Smeltpunt: 63…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276812
CAS nummer: 2215-76-1