3-Thiopheneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5445-25G OR5445-5G
APOSOR5445-25GEA 0 EUR
APOSOR5445-25G APOSOR5445-5G
3-Thiopheneboronic acid
3-Thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₅BO₂S
Smeltpunt: 164…169 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00151851
CAS nummer: 6165-69-1