3,6-Diiodocarbazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54455-100G OR54455-25G OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA 121 EUR
APOSOR54455-100G APOSOR54455-25G APOSOR54455-5G
3,6-Diiodocarbazole
3,6-Diiodocarbazole
Formule: C₁₂H₇I₂N
Smeltpunt: 207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00450017
CAS nummer: 57103-02-3