2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]aniline
OR5446-1G OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA 106 EUR
APOSOR5446-1G APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formule: C₁₂H₁₃N₃S
Smeltpunt: 176…180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203030
CAS nummer: 102243-12-9