Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54465-1G OR54465-5G
APOSOR54465-1GEA 55.5 EUR
APOSOR54465-1G APOSOR54465-5G
Benzeneruthenium(II) chloride dimer 95+%
Benzeneruthenium(II) chloride dimer
Formule: C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064686
CAS nummer: 37366-09-9