Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR54466-100MG
OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA
330
EUR
APOSOR54466-100MG
APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Formule:
C₂₂H₃₄O₂ Dichtheid: 0,91 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00673476 CAS nummer: 86227-47-6 |