6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR54469-1G OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA 67.2 EUR
APOSOR54469-1G APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formule: C₁₁H₁₄O
Kookpunt: 131 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001737
CAS nummer: 1730-48-9