Piperidine-N-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5448-25G OR5448-5G
APOSOR5448-25GEA 0 EUR
APOSOR5448-25G APOSOR5448-5G
Piperidine-N-carbaldehyde
Piperidine-N-carbaldehyde
Formule: C₆H₁₁NO
Kookpunt: 221…223 °C
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006483
CAS nummer: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0