N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropaan 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54483-100G OR54483-1KG OR54483-500G
APOSOR54483-100GEA 76.4 EUR
APOSOR54483-100G APOSOR54483-1KG APOSOR54483-500G
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropaan 95%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropaan
Formule: C₅H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008216
CAS nummer: 109-55-7
UN: 2734
ADR: 8+3,II