3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54490-1G OR54490-5G OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA 22 EUR
APOSOR54490-1G APOSOR54490-5G APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formule: C₁₂H₈BrCl
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06201361
CAS nummer: 844856-42-4