4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 351 EUR
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₈H₆N₂O₃
Smeltpunt: 56…58 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014705
CAS nummer: 57910-98-2
UN: 3335
ADR: 9,III