Ethyl hydrogen malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 54.1 EUR
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formule: C₅H₈O₄
Kookpunt: 208 °C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020490
CAS nummer: 1071-46-1