1-Cyclopropylethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cyclopropylmethylcarbinol
OR54516-25G OR54516-5G
APOSOR54516-25GEA 261 EUR
APOSOR54516-25G APOSOR54516-5G
1-Cyclopropylethanol
1-Cyclopropylethanol
Formule: C₅H₁₀O
Kookpunt: 120…122 °C
Dichtheid: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001300
CAS nummer: 765-42-4
UN: 1987
ADR: 3,III