2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyanopropan-2-yl Dodecyl Carbonotrithioate, 2-Cyano-2-propanyl Dodecyl Carbonotrithioate
OR54521-1G OR54521-5G
APOSOR54521-1GEA 257 EUR
APOSOR54521-1G APOSOR54521-5G
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate 97%
2-Cyano-2-propyl Dodecyl trithiocarbonate
Formule: C₁₇H₃₁NS₃
MW: 345.62 g/mol
Dichtheid: 0.991 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11973800
CAS nummer: 870196-83-1