(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 284 EUR
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formule: C₈H₁₈O₂Si
MW: 174.315 g/mol
Kookpunt: 50…53 °C
Dichtheid: 0.867 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074986
CAS nummer: 27374-25-0
UN: 1993
ADR: 3 III