7-Methyl-1-tetralone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54530-1G OR54530-5G
APOSOR54530-1GEA 0 EUR
APOSOR54530-1G APOSOR54530-5G
7-Methyl-1-tetralone
7-Methyl-1-tetralone
Formule: C₁₁H₁₂O
Kookpunt: 115…120 °C/5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00087600
CAS nummer: 22009-37-6