6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR54553-1G OR54553-250MG
APOSOR54553-1GEA 836 EUR
APOSOR54553-1G APOSOR54553-250MG
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone
Formule: C₈H₇NO₃
Smeltpunt: 152…156 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051726
CAS nummer: 532-91-2